Fontos dokumentumok
D223107
Dotriacontane
97%
Szinonimák:
Bicetyl, n-Dotriacontane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
15.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
97%
form
powder
bp
467 °C (lit.)
mp
65-70 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- In the development of organogels.
- In the synthesis of polystyrene based composite nanoencapsules for thermal energy storage.
- As a high boiling solvent for the preparation of germanium nanowires by thermal decomposition of diphenylgermane (DPG).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?