Merck
241369
Sigma-Aldrich
2-Phenylpropionaldehyde
98%
Szinonimák:
2-Phenylpropanal, Hydratropaldehyde
Méret kiválasztása
100 G
26 100,00 Ft
26 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
26 100,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(C6H5)CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.18
Beilstein:
1905601
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
26 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.517 (lit.)
bp
92-94 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IQVAERDLDAZARL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Phenylpropionaldehyde (hydratropaldehyde) was used as a substrate to study the deformylation activity of reconstituted myoglobin, rMB(1)[1].
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
174.2 °F
Lobbanási pont (C)
79 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Takashi Matsuo et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(38), 11234-11235 (2002-09-19)
We successfully converted myoglobin, an oxygen-storage hemoprotein, into an oxygen-activating hemoprotein like cytochrome P450s by replacing the native hemin with the artificially created flavohemin. The reconstituted myoglobin, rMb(1), was chacterized by ESI-TOF-mass, UV-vis, and fluorescence spectra. The 1H NMR spectrum
C D Thompson et al.
Chemical research in toxicology, 9(8), 1225-1229 (1996-12-01)
We propose that 3-carbamoyl-2-phenylpropionaldehyde is an intermediate in the metabolism of felbamate, an anti-epileptic drug with a unique profile of the therapeutic activity, and undergoes a cascade of chemical reactions responsible for the toxic properties of the parent drug. To
Robert J Parker et al.
Chemical research in toxicology, 18(12), 1842-1848 (2005-12-20)
Evidence has been presented suggesting that a reactive metabolite, 2-phenylpropenal (ATPAL), may be responsible for the toxicities observed during therapy with the antiepileptic drug felbamate (FBM). Formation of ATPAL from its unstable immediate precursor, 3-carbamoyl-2-phenylpropionaldedhyde (CBMA) requires the loss of
Shane G Roller et al.
Chemical research in toxicology, 15(6), 815-824 (2002-06-18)
Felbamate is an anti-epileptic drug associated with hepatotoxicity and aplastic anemia. These toxicities are believed to be mediated by the formation of the reactive species 2-phenylpropenal. 4-Hydroxy-5-phenyl-[1,3]oxazinan-2-one is a metabolic precursor for 2-phenylpropenal. 4-Hydroxy-5-phenyl-[1,3]oxazinan-2-one exists in equilibrium with 3-oxo-2-phenylpropyl carbamate
M Popović et al.
Chemical research in toxicology, 17(12), 1568-1576 (2004-12-21)
Felbamate (2-phenyl-1,3-propanediol dicarbamate, FBM) can cause aplastic anemia and hepatotoxicity. The mechanism of FBM-induced toxicities is unknown; however, it has been proposed that 2-phenylpropenal, a reactive metabolite of FBM, is responsible. The pathway leading to this metabolite involves hydrolysis of