Fontos dokumentumok
179817
2-Phenyl-1-propanol
97%
Szinonimák:
(±)-2-Phenyl-1-propanol, β-Methylphenethyl alcohol
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.526 (lit.)
bp
110-111 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
phenyl
SMILES string
CC(CO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNDNSYIPLPAXAZ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?