Fontos dokumentumok
393193
Hydrocinnamaldehyde
technical grade, 90%
Szinonimák:
3-Phenylpropionaldehyde
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
form
liquid
szennyeződések
<5% 3-phenyl-1-propanol
törésmutató
n20/D 1.523 (lit.)
bp
97-98 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
phenyl
SMILES string
[H]C(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,8H,4,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- 2-Chloro hydrocinnamaldehyde by α-chlorination.
- Mixture of homopropargyl alcohols by kinetic resolution-allenylboration reactions.
- Mixture of syn- and anti-β-hydroxyallylsilanes by hydroboration of allenylsilane.
- (2S)-2-Hydroxy-4-phenylbutanenitrile by catalytic asymmetric cyanosilylation.
- Cinnamaldehyde by dehydrogenation reaction using Pd(TFA)2/4,5-diazafluorenone catalyst.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
203.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
95 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?