Fontos dokumentumok
444405
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
98%
Összes fotó(1)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H8N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
153-155 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
O=Cc1ccc(cc1)-n2ccnc2
InChI
1S/C10H8N2O/c13-7-9-1-3-10(4-2-9)12-6-5-11-8-12/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCICUQFMCRPKHZ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Jakub Hrubý et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(21) (2020-11-04)
Studying the properties of complex molecules on surfaces is still mostly an unexplored research area because the deposition of the metal complexes has many pitfalls. Herein, we probed the possibility to produce surface hybrids by depositing a Co(II)-based complex with
Vijay K Marrapu et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(9), 4302-4310 (2011-07-19)
A series of twenty seven novel aryloxy azolyl chalcones were synthesized and evaluated in vitro for the growth inhibition of Mycobacterium tuberculosis H37Rv. Ten compounds from this series exhibited good activity with MIC in the range of 3.12-0.78 μg/mL and
Tanvir Hussain et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(11), 4654-4660 (2009-08-12)
A series of new 3-[4-(1H-imidazol-1-yl) phenyl]prop-2-en-1-ones were synthesized by the condensation of various acetophenones with 4-(1H-imidazol-1-yl) benzaldehyde which was itself prepared by the N-arylation of imidazole using hexadecyltrimethylammonium bromide as catalyst for the first time. All the synthesized compounds were