Fontos dokumentumok
8.04542
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropionaldehyde
for synthesis
Szinonimák:
3-Phenylpropionaldehyde, Hydrocinnamaldehyde, 3-Phenylpropanal
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H10O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
EC index szám:
203-211-8
NACRES:
NA.22
gőznyomás
15 hPa ( 98 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
245 °C (DIN 51794)
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
222 °C
mp
-42 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 105 °C (DIN 51758)
sűrűség
1.01 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,8H,4,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.010 - 1.018
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
203.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
95 °C - closed cup