Fontos dokumentumok
241091
trans-4-Phenyl-3-buten-2-one
≥99%
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.01 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
solid
bp
260-262 °C (lit.)
mp
39-41 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: freely soluble(lit.)
benzene: freely soluble(lit.)
chloroform: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
petroleum ether: very slightly soluble(lit.)
water: very slightly soluble(lit.)
funkcionális csoport
ketone
phenyl
SMILES string
CC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
Related Categories
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?