Merck
688827
Sigma-Aldrich
trans-1-Phenyl-2-buten-1-one
technical, 80%
Szinonimák:
trans-Crotonophenone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H10O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.19
Beilstein:
2039624
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥80% (GC)
80%
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥80% (GC)
80%
Forma
liquid
funkcionális csoport
ketone
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C=C\C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h2-8H,1H3/b6-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUJZJBCWPIOHHN-QHHAFSJGSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)