Fontos dokumentumok
241032
Bromoform
contains 60-120 ppm 2-methyl-2-butene as stabilizer, 99%
Szinonimák:
Tribromomethane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
8.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
5 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
form
liquid
tartalmaz
60-120 ppm 2-methyl-2-butene as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.595 (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
mp
5-8 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 800 part(lit.)
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
oil: miscible(lit.)
petroleum ether: miscible(lit.)
sűrűség
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
106.3 °F - closed cup - (own results)
Lobbanási pont (C)
41.3 °C - closed cup - (own results)
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?