Fontos dokumentumok
47799
Dibromomethane
analytical standard
Szinonimák:
Methylene bromide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
6.05 (vs air)
gőznyomás
34.9 mmHg ( 20 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1000 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.541 (lit.)
bp
96-98 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
sűrűség
2.477 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
BrCBr
InChI
1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?