Merck
569550
Sigma-Aldrich
Acetonitrile-d3
≥99.8 atom % D, anhydrous
Szinonimák:
Methyl-d3 cyanide, Trideuteroacetonitrile
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
44.07
Beilstein:
1740230
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
anhydrous
Minőségi szint
izotóptisztaság
≥99.8 atom % D
Teszt
≥99% (CP)
Forma
liquid
robbanási határérték
3.0-16 % (lit.)
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
>10 ppm water
törésmutató
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
-46 °C (lit.)
sűrűség
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Alkalmazás
Acetonitrile-d3 may be used as:
  • IR and NMR solvent.
  • Probe for zeolite acidity.
  • Cartridge eluent in HPLC– SPE (solid-phase extraction)–NMR technique.
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Acetonitrile-d3 as a probe of Lewis and Broensted acidity of zeolites.
Pelmenschikov AG, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 97(42), 11071-11074 (1993)
Proton polarizability caused by collective proton motion in intramolecular chains formed by two and three hydrogen bonds. Implications for charge conduction in bacteriorhodopsin.
Brzezinski B, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 91(11), 3077-3080 (1987)
Maja Lambert et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 43(9), 771-775 (2005-07-29)
The HPLC-SPE-NMR technique was used for the analysis of a root-bark extract of Croton membranaceus. The components of the extract were separated on an analytical-size reversed-phase HPLC column, the chromatographic peaks were trapped on SPE (solid-phase extraction) cartridges after post-column
Dynamics of a wetting liquid in nanopores: An optical Kerr effect study of the dynamics of acetonitrile confined in sol-gel glasses.
Loughnane BJ, et al.
J. Chem. Phys. , 111(11), 5116-5123 (1999)
Organic deuterium compounds: XVI. Synthesis of α-deuterated alkyl nitriles.
Leitch LC.
Canadian Journal of Chemistry, 35(4), 345-347 (1957)