Fontos dokumentumok
139181
Bromodichloromethane
≥97%
Szinonimák:
Dichlorobromomethane
Teszt
≥97%
Forma
liquid
tartalmaz
potassium carbonate as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.497 (lit.)
bp
87 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
oldhatóság
water: insoluble
sűrűség
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
chloro
SMILES string
ClC(Cl)Br
InChI
1S/CHBrCl2/c2-1(3)4/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMWLUWPQPKEARP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?