Fontos dokumentumok
1.01944
Supelco
Bromoform
for separation of minerals mixtures
Szinonimák:
Bromoform, Tribromomethane, Methane tribromide, Methyl tribromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CHBr3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
252.73
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
200-854-6
NACRES:
NB.21
gőznyomás
7.5 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
form
liquid
hatékonyság
933 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
149.5 °C/1013 mbar
mp
9.2 °C
oldhatóság
3.2 g/L
sűrűség
2.89 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Identity (IR-spectrum): passes test
Refractive index (n 20/D): 1.597 - 1.599
Density (d 20 °C/ 4 °C): 2.88 - 2.90
Evaporation residue: ≤ 0.1 %
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
106.3 °F - closed cup - (own results)
Lobbanási pont (C)
41.3 °C - closed cup - (own results)