Merck
531219
Sigma-Aldrich
Bromoform-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Szinonimák:
Tribromomethane-13C
About This Item
Lineáris képlet:
13CHBr3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
253.72
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.596 (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
mp
5-8 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
Br[13CH](Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DIKBFYAXUHHXCS-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)