Fontos dokumentumok
8.18702
Sigma-Aldrich
Bromoform
(stabilised with 2-methyl-2-butene) for synthesis
Szinonimák:
Bromoform, Tribromomethane, Methane tribromide, Methyl tribromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CHBr3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
252.73
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
200-854-6
NACRES:
NA.22
gőznyomás
7.5 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
hatékonyság
933 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
149.5 °C/1013 mbar
mp
9.2 °C
oldhatóság
3.2 g/L
sűrűség
2.89 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area %): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
86.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
30 °C - closed cup