Merck
294519
Sigma-Aldrich
Chloromethyl octyl ether
95%
Szinonimák:
1-(Chloromethoxy)octane, Chloromethyl n-octyl ether, Octyloxymethyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7OCH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.70
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
tartalmaz
0.1% 2,6-di-tert-butylphenol as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.437 (lit.)
sűrűség
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCOCCl
InChI
1S/C9H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-9-10/h2-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YUMNZEWYPUBSQA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Chloromethyl octyl ether has been employed as chloromethylation reagent:
  • in chloromethylation of calix[4]arene, methyl ethers of calix[6]arene and calix[8]arene
  • in the synthesis of chloromethylated poly(phthalazinone ether sulfone ketone)
  • in chloromethylation of polyetherethersulphone-polyethersulphone copolymers
  • for polymers
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
192.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
89 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Journal of Polymer Science, 23, 231-231 (1985)
Br. Polym. J., 16, 234-234 (1984)
Synthesis and characterization of quaternized poly (phthalazinone ether sulfone ketone) for anion-exchange membrane.
Jian XG, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 18(10), 1269-1272 (2007)
Chloromethylation of calixarenes and synthesis of new water soluble macrocyclic hosts.
Almi m, et al.
Tetrahedron, 45(7), 2177-2182 (1989)
On the chloromethylation of polyetherethersulphone/polyethersulphone copolymers. The use of triflic acid as catalyst.
Naik HA, et al.
Polymer, 33(1), 166-169 (1992)