Merck
699489
Sigma-Aldrich
6-Chloro-7-deazapurine
97%
Szinonimák:
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4ClN3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
mp
188-194 °C
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Clc1ncnc2[nH]ccc12
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-5-4-1-2-8-6(4)10-3-9-5/h1-3H,(H,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPTCCCTWWAUJRK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)