Fontos dokumentumok
142077
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate
98%
Szinonimák:
2,2,2-Trichloroethoxycarbonyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.06 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.471 (lit.)
bp
171-172 °C (lit.)
sűrűség
1.539 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H2Cl4O2/c4-2(8)9-1-3(5,6)7/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LJCZNYWLQZZIOS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- 2,2,2-Trichloroethyl chloroformate was used as derivatizing reagent in gas chromatographic/mass spectrometric determination of a large range of amphetamine-related drugs and ephedrines in plasma, urine and hair samples.
- It was used as starting reagent during the synthesis of 6-Nor-9,10-dihydrolysergic acid methyl ester.
- It was used as reagent during N-demethylation of dextromethorphan.
- It was used as protecting reagent for aliphatic and aromatic hydroxyl and amino groups.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?