Merck
125156
Sigma-Aldrich
1-Chlorooctane
99%
Szinonimák:
Octyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.67
Beilstein:
1697464
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1 mmHg ( 22.2 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.430 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
sűrűség
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
chloro
SMILES string
CCCCCCCCCl
InChI
1S/C8H17Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CNDHHGUSRIZDSL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Chlorooctane has been used to determine the excess molar enthalpies of binary mixtures composed by 2-alkanone and 1-chloroalkane. It has been used in hydrophobic modification of ω-carrageenans polymers.
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
141.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
61 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hydrophobically modified calcium-induced ?-carrageenan gels.
Jacquier JC, et al.
Prog. Coll. Polym. Sci., 118, 127-131 (2001)
Biosynthesis and characterization of a new bacterial copolyester of 3-hydroxyalkanoates and 3-hydroxy-omega-chloroalkanoates.
Doi Y and Abe C.
Macromolecules, 23(15), 3705-3707 (1990)
Excess enthalpies of some 2-alkanone+ 1-chloroalkane binary mixtures at 25 and 35? C.
Pico JM, et al.
Journal of Solution Chemistry, 20(1), 115-124 (1991)
A R King et al.
British journal of pharmacology, 157(6), 974-983 (2009-06-03)
Monoacylglycerol lipase (MGL) is a presynaptic serine hydrolase that inactivates the endocannabinoid neurotransmitter, 2-arachidonoyl-sn-glycerol. Recent studies suggest that cysteine residues proximal to the enzyme active site are important for MGL function. In the present study, we characterize the role of
Susann Wegner et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(26), 6330-6340 (2017-02-15)
The microwave-induced decomposition of bis{N,N'-diisopropylacetamidinate}nickel(II) [Ni{MeC(NiPr)