Merck
D32407
Dibenzothiophene sulfone
97%
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H8O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
216.26
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
231-233 °C (lit.)
SMILES string
O=S1(=O)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C12H8O2S/c13-15(14)11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKJFYINYNJYDTA-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
S A Denome et al.
Journal of bacteriology, 176(21), 6707-6716 (1994-11-01)
Rhodococcus sp. strain IGTS8 possesses an enzymatic pathway that can remove covalently bound sulfur from dibenzothiophene (DBT) without breaking carbon-carbon bonds. The DNA sequence of a 4.0-kb BstBI-BsiWI fragment that carries the genes for this pathway was determined. Frameshift and
Olga E Eremina et al.
Carbohydrate polymers, 216, 260-269 (2019-05-03)
Solid-phase extraction of polycyclic aromatic sulfur heterocycles (PASHs) and their rapid determination in oil fuel without tedious sample pretreatment are of high interest. We propose porous and optically transparent hydrogels prepared from the covalently crosslinked chitosan (CS) as the basis
T Sar et al.
Letters in applied microbiology, 72(4), 484-494 (2020-12-12)
Enhancement of the desulfurization activities of Paenibacillus strains 32O-W and 32O-Y were investigated using dibenzothiophene (DBT) and DBT sulfone (DBTS) as sources of sulphur in growth experiments. Strains 32O-W, 32O-Y and their co-culture (32O-W plus 32O-Y), and Vitreoscilla hemoglobin (VHb)
Karina Taciana Silva et al.
Journal of proteome research, 14(1), 385-396 (2014-11-05)
Dibenzothiophene (DBT) and its oxidized derivative dibenzothiophene sulfone (DBTO2) are important representatives of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Due to the importance of PAHs in oncogenesis and the lack of toxicological investigations related to DBT and DBTO2, this work proposes to