Fontos dokumentumok
357790
Thianaphthene
98%
Szinonimák:
Benzo[b]thiophene, Benzothiophene, Thionaphthene
Teszt
98%
Forma
solid
bp
221-222 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
sűrűség
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2sccc2c1
InChI
1S/C8H6S/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FCEHBMOGCRZNNI-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)