Merck
235849
Sigma-Aldrich
Aluminum tert-butoxide
technical grade
Szinonimák:
Aluminum-tri-tert-butoxide
About This Item
Lineáris képlet:
Al[OC(CH3)3]3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
246.32
Beilstein:
4148229
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
Al, 10.5-13.0% EDTA titration
reakcióalkalmasság
core: aluminum
SMILES string
CC(C)(C)O[Al](OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/3C4H9O.Al/c3*1-4(2,3)5;/h3*1-3H3;/q3*-1;+3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MDDPTCUZZASZIQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.