Fontos dokumentumok
H2518
Heneicosanol
≥98.5% (GC)
Szinonimák:
1-Heneicosanol, Heneicosyl Alcohol
Teszt
≥98.5% (GC)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C21H44O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22/h22H,2-21H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FIPPFBHCBUDBRR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3