Fontos dokumentumok
8.22051
Sigma-Aldrich
1-Eicosanol
for synthesis
Szinonimák:
1-Eicosanol, Arachyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)19OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
298.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
211-119-4
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<0.1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (GC)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
245 °C
Kinematikai viszkozitás
8 cSt(80 °C)
mp
65 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 195 °C
sűrűség
0.911 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 62 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
381.2 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
194 °C - open cup