Merck
L3763
Sigma-Aldrich
γ-Linolenyl alcohol
≥99%, liquid
Szinonimák:
6,9,12-Octadecatrienol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H32O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
264.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
plant
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
liquid
lipidtípus
unsaturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCO
InChI
1S/C18H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h6-7,9-10,12-13,19H,2-5,8,11,14-18H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFYSUQMCIPGKKK-QNEBEIHSSA-N
Kiszerelés
Sealed ampule
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves