Fontos dokumentumok
L3507
Lignoceryl alcohol
≥99% (capillary GC)
Szinonimák:
1-Tetracosanol
Teszt
≥99% (capillary GC)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C24H50O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25/h25H,2-24H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TYWMIZZBOVGFOV-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
424.4 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
218 °C - open cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)