Fontos dokumentumok
8.22047
Sigma-Aldrich
1-Docosanol
for synthesis
Szinonimák:
1-Docosanol, Behenyl alcohol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H46O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
326.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
211-546-6
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
form
solid
bp
180 °C/0.3 hPa
mp
68-71 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C22H46O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h23H,2-22H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOPFSRXAKWQILS-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
410.0 °F
Lobbanási pont (C)
210 °C