Fontos dokumentumok
8.02448
Sigma-Aldrich
N-(2-Chloroethyl)-N,N-dimethylammonium chloride
for synthesis
Szinonimák:
N-(2-Chloroethyl)-N,N-dimethylammonium chloride, Dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, N,N-Dimethyl-N-2-chloroethylammonium chloride
About This Item
Lineáris képlet:
ClCH2CH2(CH3)2N · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
224-970-1
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Minőségi szint
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
220 °C
hatékonyság
238 mg/kg LD50, oral (Rat)
290 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
205-208 °C
oldhatóság
2000 g/L
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cl-].ClCC[N+H](C)C
InChI
1S/C4H10ClN.ClH/c1-6(2)4-3-5;/h3-4H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQLJZSJKRYTKTP-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3