Fontos dokumentumok
T6376
Triamcinolone
Szinonimák:
9α-Fluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Fluoxyprednisolone
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
mp
262-263 °C (lit.)
oldhatóság
DMF: soluble 20 mg/mL
methanol: soluble 5 mg/mL
DMSO: soluble (Refer citation 16)
kezdeményező
Abbott
SMILES string
[H][C@@]12C[C@@H](O)[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C21H27FO6/c1-18-6-5-12(24)7-11(18)3-4-13-14-8-15(25)21(28,17(27)10-23)19(14,2)9-16(26)20(13,18)22/h5-7,13-16,23,25-26,28H,3-4,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFNANZIMVAIWHM-OBYCQNJPSA-N
Géninformáció
human ... NR3C1(2908) , PTGS2(5743)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.