Fontos dokumentumok
D208000
1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene
98%
Szinonimák:
DPH, Dicinnamyl
Teszt
98%
Forma
crystals
mp
199-203 °C (lit.)
fluoreszcencia
λex 350 nm; λem 452 nm in methanol
SMILES string
C(=C/C=C/c1ccccc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C18H16/c1(5-11-17-13-7-3-8-14-17)2-6-12-18-15-9-4-10-16-18/h1-16H/b2-1+,11-5+,12-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BOBLSBAZCVBABY-WPWUJOAOSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.