Merck
709166
Sigma-Aldrich
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H6N2O2 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
O.OC(=O)c1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H6N2O2.H2O/c11-8(12)7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YQHUUYLPOCNBKD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)