Fontos dokumentumok
204757
Titanium(IV) oxide, rutile
≥99.98% trace metals basis
Szinonimák:
Titanium dioxide
Teszt
≥99.98% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: titanium
sűrűség
4.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Chemical stability
- Non-toxicity
- Excellent stability against photocorrosion
- Ease of further functionalization
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.