Fontos dokumentumok
462861
Iron(III) p-toluenesulfonate hexahydrate
technical grade
Szinonimák:
Iron (III) 4-methyl-benzenesulfonic acid salt hexahydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: iron
reagent type: catalyst
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Fe+3].Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.Cc2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O.Cc3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3C7H8O3S.Fe.6H2O/c3*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;;;;;;;/h3*2-5H,1H3,(H,8,9,10);;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FACZRMXNSYHQMG-UHFFFAOYSA-K
Related Categories
Alkalmazás
- As an oxidant in the synthesis of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) nanofilms by vapor phase polymerization.
- In the synthesis of iron(III) complex of pyridoxal-4-methylthiosemicarbazone.
- As a precursor material for the synthesis of Fe, N, and S functionalized carbon electrocatalyst for the oxygen reduction reaction.
- As an oxidant in the synthesis of poly(thiophene phenylenes) (PThP).
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?