Fontos dokumentumok
433705
Aluminum
evaporation slug, diam. × L 6.3 mm × 6.3 mm, 99.999% trace metals basis
Teszt
99.999% trace metals basis
form
evaporation slug
öngyulladási hőmérséklet
1400 °F
ellenállás
2.6548 μΩ-cm
átmérő × H
6.3 mm × 6.3 mm
súly
~0.5 g (one slug)
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
sűrűség
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.