Fontos dokumentumok
1.12171
Sigma-Aldrich
Gallium(III) nitrate hydrate 98+
Gallium(III) nitrate hydrate 98+. CAS 69365-72-6, pH 2 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
Szinonimák:
Gallium(III) nitrate hydrate 98+
About This Item
Lineáris képlet:
Ga(NO3)3 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
255.74 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
236-815-5
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Minőségi szint
Forma
solid
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
65 °C
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
[Ga](O[N+](=O)[O-])(O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-].O
InChI
1S/Ga.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YVFORYDECCQDAW-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 98.0 %
Ga (Gallium): 15.0 - 25.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3