Fontos dokumentumok
481769
Gallium nitride
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Gallium mononitride, Gallium mononitride (GaN)
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
mp
800 °C (lit.)
SMILES string
N#[Ga]
InChI
1S/Ga.N
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMASRVWKEDWRBT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Conducting polymers such as polyaniline, polythiophene and polyfluorenes are now much in the spotlight for their applications in organic electronics and optoelectronics.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.