Fontos dokumentumok
433667
Titanium
evaporation slug, diam. × L 6.3 mm × 6.3 mm, ≥99.99% trace metals basis
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
evaporation slug
öngyulladási hőmérséklet
860 °F
ellenállás
42.0 μΩ-cm, 20°C
átmérő × H
6.3 mm × 6.3 mm
súly
~0.8 g (one slug)
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
sűrűség
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.