Merck
156841
Sigma-Aldrich
(+)-Diethyl L-tartrate
≥99%
Szinonimák:
L-(+)-Tartaric acid diethyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
[-CH(OH)CO2C2H5]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
206.19
Beilstein:
1727145
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99%
optikai aktivitás
[α]20/D +8.5°, neat
optikai tisztaság
ee: ≥99% (GLC)
törésmutató
n20/D 1.446 (lit.)
bp
280 °C (lit.)
sűrűség
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
hydroxyl
SMILES string
CCOC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O6/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YSAVZVORKRDODB-PHDIDXHHSA-N
Általános leírás
Made from natural tartaric acid
Alkalmazás
(+)-Diethyl L-tartrate can be used in the synthesis of biologically active compounds such as (+)-altholactone, (-)-aspicilin, (+)-monomorine I and (+)-(1R,2R,3S,6S)-3,6-di-O-methyl conduritol-E.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
199.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Enantioselective total synthesis of (+)-monomorine I.
Yamazaki N and Kibayashi C.
Tetrahedron Letters, 29(45), 5767-5768 (1988)
An enantioselective total synthesis of (+)-altholactone from diethyl L-tartrate.
Somfai P.
Tetrahedron, 50(38), 11315-11320 (1994)
A new and concise synthetic route to an enantiopure (+)-conduritol-E derivative from diethyl l-tartrate.
Lee WW and Chang S.
Tetrahedron Asymmetry, 10(23), 4473-4475 (1999)
Stereocontrolled total synthesis of the macrocyclic lactone (-)-aspicilin.
Waanders PP, et al.
Tetrahedron Letters, 28(21), 2409-2412 (1987)
Kimberly A Kahle et al.
Electrophoresis, 28(15), 2644-2657 (2007-06-29)
In this second study on dual-chirality microemulsions containing a chiral surfactant and a chiral oil, a less hydrophobic and lower interfacial tension chiral oil, diethyl tartrate, is employed (Part 1, Foley, J. P. et al.., Electrophoresis, DOI: 10.1002/elps.200600551). Six stereochemical