Fontos dokumentumok
223646
Manganese(II) bromide
98%
Szinonimák:
Dibromomanganese, Manganous bromide
Teszt
98%
Forma
powder and chunks
sűrűség
4.385 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Mn]Br
InChI
1S/2BrH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJYMRRJVDRJMJW-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- A key component the development of highly efficient phosphorescent green-light-emitting diodes (PHOLEDs).
- A precursor salt in the synthesis of manganese(II) bromide-based organic-inorganic hybrid materials for high-performance optoelectronic devices, particularly in the areas of green light-emitting diodes and UV photodetectors.
- A key component in the synthesis of magnetic polaronic and bipolaronic excitons in Mn (II) doped (TDMP) PbBr4: The study investigates ferromagnetism in Mn doped semiconductors and highlights the special electronic properties of Mn-doped lead bromides (Huang et al., 2022).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?