Merck
208434
Sigma-Aldrich
Manganese(II) bromide tetrahydrate
98%
Szinonimák:
Manganese dibromide tetrahydrate, Manganese(2+) dibromide tetrahydrate
About This Item
Lineáris képlet:
MnBr2 · 4H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
286.81
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
form
crystalline
SMILES string
O.O.O.O.Br[Mn]Br
InChI
1S/2BrH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Marion Dufour et al.
ACS nano, 13(5), 5326-5334 (2019-04-13)
Zinc blende II-VI semiconductor nanoplatelets (NPLs) are defined at the atomic scale along the thickness of the nanoparticle and are initially capped with carboxylates on the top and bottom [001] facets. These ligands are exchanged on CdSe NPLs with halides