Merck
575259
Sigma-Aldrich
Europium(III) bromide hydrate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Lineáris képlet:
EuBr3 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
391.68 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
≥99.99% trace metals basis
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: europium
szennyeződések
≤100 ppm Trace Metal impurities Analysis
mp
>702 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].Br[Eu](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Eu.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGMPIQQAKMSLKG-UHFFFAOYSA-K
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.