Merck
434000
Sigma-Aldrich
Iron(II) bromide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Ferrous bromide
About This Item
Lineáris képlet:
FeBr2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
215.65
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
termékcsalád
AnhydroBeads
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
beads
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
részecskeméret
−10 mesh
bp
934 °C (lit.)
mp
684 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: very soluble(lit.)
sűrűség
4.63 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
Br[Fe]Br
InChI
1S/2BrH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
Jogi információk
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Pavel Chábera et al.
Nature, 543(7647), 695-699 (2017-03-31)
Transition-metal complexes are used as photosensitizers, in light-emitting diodes, for biosensing and in photocatalysis. A key feature in these applications is excitation from the ground state to a charge-transfer state; the long charge-transfer-state lifetimes typical for complexes of ruthenium and
Cikkek
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.