Merck
207942
Sigma-Aldrich
Hydrazine monohydrate
N2H4 64-65 %, reagent grade, ≥97%
Szinonimák:
Hydrazinium hydroxide
About This Item
Lineáris képlet:
NH2NH2 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
50.06
Beilstein:
878137
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
>1 (vs air)
gőznyomás
5 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥97%
form
liquid
összetétel
N2H4, 64-65%
robbanási határérték
99.99 %
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
pH
10.6-10.7 (10 g/L)
bp
120.1 °C (lit.)
mp
−51.7 °C (lit.)
sűrűség
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.NN
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Crystals of hydrazine monohydrate exhibit triclinic crystal system and space group P3121.
Alkalmazás
Hydrazine monohydrate has been used to synthesize 2-(6-ethylamino-3-ethylimino-2,7-dimethyl-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid hydrazide and vinyl-benzylamine hydrochloride. It may also be used as a source of hydrogen via decomposition in the presence of supported bimetallic catalyst composed of Ni-Pt alloy nanoparticles and mesoporous CeO2 support.
Hydrazine monohydrate may be used as a reducing agent for the reduction of:
  • Nitroarenes in the presence of hydrogen peroxide functionalized carbon nanotubes.
  • 4-Iodo-3-nitroanisole to form 2-iodo-5-methoxyaniline.
  • Graphene oxide (GO) to form graphene.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
100.4 °F - closed cup - (anhydrous substance)
Lobbanási pont (C)
38 °C - closed cup - (anhydrous substance)
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Carbon nanotubes oxidized by a green method as efficient metal-free catalysts for nitroarene reduction.
Wu S, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 17(3), 1567-1571 (2015)
Convergent synthesis of the quinolone substructure of BILN 2061 via carbonylative Sonogashira coupling/cyclization.
Haddad N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(13), 5031-5034 (2006)
High performance supercapacitor for efficient energy storage under extreme environmental temperatures.
Vellacheri R, et al.
Nano Energy, 8, 231-237 (2014)
Yuan-Yuan Jiang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(43), 15439-15445 (2015-10-17)
The development of active, selective, and robust catalysts is a key issue in promoting the practical application of hydrazine monohydrate (N2 H4 ⋅H2 O) as a viable hydrogen carrier. Herein, the synthesis of a supported Ni-Pt bimetallic nanocatalyst on mesoporous
The crystal structure of hydrazine monohydrate.
Liminga R and Olovsson I.
Acta Crystallographica, 17(12), 1523-1528 (1964)