Fontos dokumentumok
A8309
Acethydrazide
90%
Szinonimák:
Acetic acid hydrazide, Acetylhydrazine
Teszt
90%
form
flakes
szennyeződések
<10% acetic acid
bp
129 °C/18 mmHg (lit.)
mp
58-68 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)NN
InChI
1S/C2H6N2O/c1-2(5)4-3/h3H2,1H3,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFLXLNCGODUUOT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?