Teszt
99%
form
solid
mp
138-140 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydrazine
thiourea
SMILES string
NNC(=S)Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N3S/c8-10-7(11)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2,(H2,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KKIGUVBJOHCXSP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?