Merck
366137
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H3ClF3N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
181.54
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
32-34 °C (lit.)
sűrűség
1.417 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H3ClF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFZJMSDDOOAOIV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine is a chloro(trifluoromethyl) pyridine.
Alkalmazás
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine may be employed as model substrate to investigate the regioexhaustive functionalization.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Three chloro (trifluoromethyl) pyridines as model substrates for regioexhaustive functionalization.
Cottet F and Schlosser M.
European Journal of Organic Chemistry, 18, 3793-3798 (2004)