Fontos dokumentumok
8.04604
Sigma-Aldrich
Hydrazin hydrate solution
80% solution in water, for synthesis
Szinonimák:
Hydrazine hydrate
About This Item
UNSPSC kód:
12352402
NACRES:
NA.22
Terméknév
Hydrazin hydrate (80% solution in water), for synthesis
gőznyomás
13 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
solution
öngyulladási hőmérséklet
310 °C
robbanási határérték
4.7-99 % (v/v) refers to pure substance()
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
pH
10.6-10.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
117-119 °C/1013 hPa
mp
-60 °C
sűrűség
1.02 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Alkalmazás
Hydrazin hydrate (80% solution in water) can be used as a reducing agent for the reduction of exfoliated graphene oxide (GO), which is used for the preparation of GO nanocomposites. It is also used as a reagent in the synthesis of 3-amino-2-thiohydantoins by reacting with alkyl isothiocynatocarboxylates.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup - DIN 51758
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.