Merck
M75802
Sigma-Aldrich
3-Methylpyrazole
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H6N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
82.10
Beilstein:
1454
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.495 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
sűrűség
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc[nH]n1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-2-3-5-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XKVUYEYANWFIJX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
218.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
103.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
B Schulz et al.
Die Pharmazie, 41(2), 118-120 (1986-02-01)
The diffusion of 3-methylpyrazole through a synthetic polymer matrix and the effect of the solubility of the bioactive agent in polymers on the release behaviour of polymer combinations were studied. With increasing hydrophilicity of the polymer both the diffusion and
B Schulz et al.
Die Pharmazie, 43(1), 29-31 (1988-01-01)
The release behaviour of the antimicrobially active 3(5)-methylpyrazole from matrix systems prepared from maleic anhydride copolymers as well as from copolymers of maleic esters and maleic amides was studied. Under alkaline conditions erosion is the predominant release mechanism compared to
B Schulz et al.
Die Pharmazie, 40(8), 548-552 (1985-08-01)
The release of 3-methylpyrazole from monolithic polymer films into aqueous media has been studied. The diffusion of the active agent decreased with increasing of the content of acetate groups in reacetylated poly(vinyl alcohols) and with increasing of the ester lengths
E S Fiala et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 113(2), 145-150 (1987-01-01)
Using a hybrid ion-exchange reverse phase HPLC system, we found that F344 rat liver microsomes, in the presence of an NADPH-generating system, can metabolize methylazoxymethanol (MAM), a colon and liver carcinogen, to methanol and formic acid. This is in contrast
[Toxicological evaluation of a new nitrification inhibitor and its metabolite].
S B Pogosian et al.
Gigiena i sanitariia, (6)(6), 29-31 (1986-06-01)