Fontos dokumentumok
1.02739
Supelco
Copper(I) chloride
for analysis EMSURE® ACS
Szinonimák:
Copper(I) chloride, Copper monochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
ClCu
CAS-szám:
Molekulatömeg:
99.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-842-9
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥97.0% (manganometric)
grade:
ACS reagent
Forma:
solid
grade
ACS reagent
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥97.0% (manganometric)
Forma
solid
hatékonyság
336 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.02% Substances insoluble in acid
≤0.5% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO4)
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
1367 °C/1013 hPa
mp
422 °C
sűrűség
4.14 g/cm3 at 25 °C
térfogatsúly
1600‑1800 kg/m3
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.02%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cu]Cl
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Assay (manganometric): ≥ 97.0 %
Substances insoluble in acid: ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.05 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.05 %
Pb (Lead): ≤ 0.02 %
Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO₄): ≤ 0.5 %
Corresponds to ACS
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3