Fontos dokumentumok
459097
Copper(II) chloride dihydrate
99.999%
Szinonimák:
Cupric chloride dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
99.999%
Forma
solid
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
100 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)